2-Propylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 332 EUR InStock
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,20 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C/15mmHg
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053154
Numéro CAS: 17626-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité