Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8176-100G OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-100GEA 250 EUR InStock
APOSOR8176-100G APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 199…206 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272137
Numéro CAS: 6319-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité