4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Point de fusion: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00553089
Numéro CAS: 2363-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité