1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Bromohex-1-yl)benzene
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formule: C₆H₅(CH₂)₆Br
MW: 241,18 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/0.075mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236022
Numéro CAS: 27976-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité