4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 691 EUR InStock
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,1759 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171470
Numéro CAS: 6523-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité