(5-Bromopentyl)benzène 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
OR8183-5G
APOSOR8183-5GEA 318 EUR InStock
APOSOR8183-5G
(5-Bromopentyl)benzène 95+%
(5-Bromopentyl)benzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C/18mmHg
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075177
Numéro CAS: 14469-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité