3-Iodobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8221-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR8221-5G APOSOR8221-1G APOSOR8221-25G
3-Iodobenzaldéhyde 99%
3-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C/13mmHg
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039573
Numéro CAS: 696-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité