1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène
Formule: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/14mmHg
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059268
Numéro CAS: 20469-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité