3-Chlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8225-25GEA 19 EUR InStock
APOSOR8225-25G APOSOR8225-100G APOSOR8225-500G
3-Chlorophénol
3-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002256
Numéro CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité