Benzophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8243-500GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR8243-500G APOSOR8243-1KG
Benzophénone
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité