Benzhydrylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8244-25G OR8244-100G OR8244-1G
APOSOR8244-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR8244-25G APOSOR8244-100G APOSOR8244-1G
Benzhydrylamine
Benzhydrylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
Point d'ébullition: 294…296 °C
Point de fusion: 41579 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008059
Numéro CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité