1-Nitroso-2-naphtol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitroso-2-naphtol 99%
1-Nitroso-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003884
Numéro CAS: 131-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité