Bromure de 4-nitrophénéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007386
Numéro CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité