3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8251-1G OR8251-5G
APOSOR8251-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR8251-1G APOSOR8251-5G
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258764
Numéro CAS: 929000-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité