8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
OR8255-100G
APOSOR8255-100GEA 148 EUR InStock
APOSOR8255-100G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006739
Numéro CAS: 1127-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité