2,8-Quinoléinediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8256-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR8256-25G APOSOR8256-5G
2,8-Quinoléinediol
2,8-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: >260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216696
Numéro CAS: 15450-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité