4-Nitro-m-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR8262-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR8262-25G APOSOR8262-100G
4-Nitro-m-crésol
4-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007333
Numéro CAS: 2581-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité