2',3'-Dichloroacétophénone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacétophénone 95+%
2',3'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/2.0mmHg
Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052988
Numéro CAS: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité