trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004373
Numéro CAS: 20595-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité