4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 580 EUR InStock
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine
4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646112
Numéro CAS: 4316-97-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité