4-Aminopyrimidine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8287-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR8287-25G APOSOR8287-1G APOSOR8287-5G
4-Aminopyrimidine 97+%
4-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point de fusion: 147…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006112
Numéro CAS: 591-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité