4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 214…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053576
Numéro CAS: 5305-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité