3-Benzyloxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007784
Numéro CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité