1,3-Dichloro-7-méthylisoquinoléine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 367 EUR InStock
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichloro-7-méthylisoquinoléine 96%
1,3-Dichloro-7-méthylisoquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0800 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258768
Numéro CAS: 21902-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité