4-Chloro-o-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylène 98%
4-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 221…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000596
Numéro CAS: 615-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité