5-Nitroindoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-nitro-(1H)-indole
OR8333-10G OR8333-1G
APOSOR8333-10GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR8333-10G APOSOR8333-1G
5-Nitroindoline
5-Nitroindoline
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005709
Numéro CAS: 32692-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité