2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formule: C₄H₄ClNOS
MW: 149,6 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C/10mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265529
Numéro CAS: 5198-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité