2,5-Dibromothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016891
Numéro CAS: 4175-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité