1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₃H₅BN₂O₂
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368251
Numéro CAS: 763120-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité