1-Propylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Propylboronic acid
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074564
Numéro CAS: 17745-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité