5-Hydroxyisatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR8420-10G OR8420-1G OR8420-5G OR8420-25G
APOSOR8420-10GEA 248 EUR InStock
APOSOR8420-10G APOSOR8420-1G APOSOR8420-5G APOSOR8420-25G
5-Hydroxyisatoic anhydride
5-Hydroxyisatoic anhydride
Formule: C₈H₅NO₄
MW: 179,1296 g/mol
Point de fusion: 275…279 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798201
Numéro CAS: 195986-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité