2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095219
Numéro CAS: 22282-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité