(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol
APOSOR8451T-100GEA 256 EUR InStock
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 231…233 °C
Point de fusion: 101…106 °C
Point d'éclair: 134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063611
Numéro CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité