2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal
2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal
Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259,14 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/1mmHg
Densité: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075696
Numéro CAS: 35822-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité