1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperazine
OR8469-5G
APOSOR8469-5GEA 150 EUR InStock
APOSOR8469-5G
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂N₄O₂
MW: 208,2172 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05182227
Numéro CAS: 87394-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité