5-Méthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Méthylindole
5-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 267…270 °C
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005680
Numéro CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité