11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Amino-PEG3-Azide, 11-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl Azide, Azido-PEG3-Amine
OR8503T-1G OR8503T-5G
APOSOR8503T-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR8503T-1G APOSOR8503T-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Heterobifunctional PRG derivative. Contains a free aminethat can be conjugated to biological molecules directly by an amide linkage (or via the corresponding isothiocyanate).
Formule: C₈H₁₈N₄O₃
MW: 218,26 g/mol
Point d'ébullition: 198…202 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269874
Numéro CAS: 134179-38-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité