3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8510-1G OR8510-250MG OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR8510-1G APOSOR8510-250MG APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260779
Numéro CAS: 96220-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité