2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1,1-Dioxoisothiazolidin-2-yl)-1H-indazole
OR8511-1G OR8511-500MG
APOSOR8511-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR8511-1G APOSOR8511-500MG
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1lambda~6~-isothiazole-1,1-dione
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂S
MW: 237,28 g/mol
Point de fusion: 201…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607932
Numéro CAS: 952183-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité