5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formule: C₈H₁₀BrN₃O
MW: 244,1 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483251
Numéro CAS: 84539-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité