Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
OR8540T-5G
APOSOR8540T-5GEA 227 EUR InStock
APOSOR8540T-5G
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Used for derivatization, TLC & HPLC separation, & fluorometric analysis of a wide range of naturally occuring acids, including bile & thromboxane B2
Formule: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,09 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006869
Numéro CAS: 35231-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité