(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyrimidine
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,1157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483257
Numéro CAS: 57356-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité