3-Chloro-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8560-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8560-1G
3-Chloro-2-méthoxypyridine 98%
3-Chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Point d'ébullition: 50…53 °C/3mmHg
Densité: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095227
Numéro CAS: 13472-84-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité