1-(4-Pyridyl)pipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pyridyl)pipérazine 97%
1-(4-Pyridyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 135…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040745
Numéro CAS: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité