6-Chloroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8577-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8577-5G APOSOR8577-25G APOSOR8577-100G
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005681
Numéro CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité