4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Point d'ébullition: 250…260 °C
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075602
Numéro CAS: 2075-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité