5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point de fusion: 25…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427663
Numéro CAS: 778611-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité