3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR8618-10G APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233991
Numéro CAS: 40360-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité