4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR8619-500G
APOSOR8619-500GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR8619-500G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671503
Numéro CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité