2-Aminonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile
APOSOR8628-5GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G APOSOR8628-1G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128867
Numéro CAS: 24517-64-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité